3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 465 SEK
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄FNO
Smältpunkt: 161…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095199
CAS nummer: 209328-55-2