2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC8927-1G PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA 3300 SEK
APOSPC8927-1G APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₁H₈F₃N₃OS
Smältpunkt: 161…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01936330
CAS nummer: 400083-64-9