4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC8924-1G PC8924-5G
APOSPC8924-1GEA 5975 SEK
APOSPC8924-1G APOSPC8924-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₀F₃N₃OS
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00112085
CAS nummer: 263387-25-3