6-Fluoroveratraldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
PC8855-1G
PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA
395
SEK
APOSPC8855-1G
APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Formel:
C₉H₉FO₃ Smältpunkt: 93…98 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061108 CAS nummer: 71924-62-4 |