4-Bromo-3,5-difluorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 260 SEK
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Bromo-3,5-difluorophenol
4-Bromo-3,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08062385
CAS nummer: 130191-91-2