4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 685 SEK
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene
Formel: C₇H₅BrFI
Kokpunkt: 249…250 °C
Densitet: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200719
CAS nummer: 870704-15-7