4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 2575 SEK
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formel: C₈H₄ClF₅
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 13947-94-9