3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 820 SEK
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smältpunkt: 165…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665763
CAS nummer: 161957-56-8