5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 395 SEK
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smältpunkt: 29…32 °C
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094518
CAS nummer: 96515-79-6