1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 855 SEK
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Formel: C₉H₉FN₂O
Smältpunkt: 150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03787796
CAS nummer: 53159-75-4