N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 1125 SEK
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formel: C₉H₁₀ClFN₂O
Smältpunkt: 132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03787786
CAS nummer: 13908-32-2