3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8768-1G
PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA
925
SEK
APOSPC8768-1G
APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇F₂NO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07368889 CAS nummer: 114076-35-6 |