2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8760-10G PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-10GEA 2400 SEK
APOSPC8760-10G APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.15 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862055
CAS nummer: 191604-88-3