2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC8755-10G PC8755-1G PC8755-5G
APOSPC8755-10GEA 1100 SEK
APOSPC8755-10G APOSPC8755-1G APOSPC8755-5G
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂O₂
Smältpunkt: 285 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200911
CAS nummer: 3335-46-4