3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 2375 SEK
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04110829
CAS nummer: 209224-91-9