5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 8225 SEK
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07787059
CAS nummer: 82360-94-9