2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 3450 SEK
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
MW: 301,29 g/mol
Smältpunkt: 154…156 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08443971
CAS nummer: 924868-88-2