Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8742-10G
PC8742-1G
PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA
410
SEK
APOSPC8742-10G
APOSPC8742-1G
APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ Smältpunkt: 73…75 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08444028 CAS nummer: 392-09-6 |