2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 260 SEK
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Smältpunkt: 112…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08443942
CAS nummer: 113512-57-5