1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 260 SEK
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861132
CAS nummer: 105529-58-6