4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 5400 SEK
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Smältpunkt: 176…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00155926
CAS nummer: 10009-25-3