2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 550 SEK
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,5525 g/mol
Smältpunkt: 26…28 °C
Densitet: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00134427
CAS nummer: 36556-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III