5-Amino-2-fluorophenol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8698-1G PC8698-5G
APOSPC8698-1GEA 1975 SEK
APOSPC8698-1G APOSPC8698-5G
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
5-Amino-2-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,118 g/mol
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185335
CAS nummer: 100367-48-4