1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8685-100G PC8685-25G PC8685-5G
APOSPC8685-100GEA 4000 SEK
APOSPC8685-100G APOSPC8685-25G APOSPC8685-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Kokpunkt: 235 °C
Densitet: 2,3 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042578
CAS nummer: 202865-72-3