4-Fluorothiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Fluorobenzothioamide
PC8678-1G PC8678-5G
APOSPC8678-1GEA 1200 SEK
APOSPC8678-1G APOSPC8678-5G
4-Fluorothiobenzamide
4-Fluorothiobenzamide
Formel: C₇H₆FNS
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01313285
CAS nummer: 22179-72-2