1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 2150 SEK
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formel: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220.22 g/mol
Smältpunkt: 142…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041189
CAS nummer: 1736-72-7