4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8645-1G
PC8645-5G
APOSPC8645-1GEA
1300
SEK
APOSPC8645-1G
APOSPC8645-5G
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane
Formel:
C₄H₆ClF₃ Kokpunkt: 81 °C Smältpunkt: –67.25 °C Densitet: 1.2425 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
406-85-9 UN: 1993 ADR: 3 III |