3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 5125 SEK
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formel: C₁₂H₉F₃N₂
MW: 238,21 g/mol
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276968
CAS nummer: 886361-00-8