Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 260 SEK
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Smältpunkt: 49…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689670
CAS nummer: 924868-81-5