6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 310 SEK
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Formel: C₉H₈FN₅
MW: 205,2 g/mol
Smältpunkt: 243…247 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973088
CAS nummer: 30530-42-8