2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 3000 SEK
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689696
CAS nummer: 566926-08-7