5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 430 SEK
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₁H₇BrF₃NS
MW: 322,15 g/mol
Smältpunkt: 68…69 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04974053
CAS nummer: 850375-27-8