6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 2025 SEK
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
Smältpunkt: 198…201 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07371544
CAS nummer: 142329-22-4