Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8612-1G PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA 1925 SEK
APOSPC8612-1G APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₇F₃O₂S
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371545
CAS nummer: 863118-41-6