4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 345 SEK
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Kokpunkt: 78…79 °C/12mmHg
Densitet: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631385
CAS nummer: 144584-66-7