Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 4975 SEK
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₁F₃INO₃
MW: 437,16 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027149
CAS nummer: 937602-50-1