Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 875 SEK
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇FO₂S
MW: 210,224 g/mol
Smältpunkt: 84…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027102
CAS nummer: 550998-54-4