Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC8595-1G PC8595-5G
APOSPC8595-1GEA 2150 SEK
APOSPC8595-1G APOSPC8595-5G
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇FO₂S
MW: 210,225 g/mol
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371535
CAS nummer: 154630-32-7