3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8589-10G PC8589-1G PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA 8425 SEK
APOSPC8589-10G APOSPC8589-1G APOSPC8589-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formel: C₈H₅F₄NS
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07369414
CAS nummer: 317319-16-7