Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8585-1G PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA 3100 SEK
APOSPC8585-1G APOSPC8585-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₁F₄NO₂S
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07369386
CAS nummer: 317319-21-4