Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC8584-1G PC8584-5G
APOSPC8584-1GEA 4975 SEK
APOSPC8584-1G APOSPC8584-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₉F₄NO₂S
MW: 319,28 g/mol
Smältpunkt: 111…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027134
CAS nummer: 937602-41-0