2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Leverantör: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 4125 SEK
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Formel: C₉H₉BrFNS
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027142
CAS nummer: 937602-46-5