1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 6325 SEK
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formel: C₁₁H₉N₂OFS
Smältpunkt: 217…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09817444
CAS nummer: 952183-71-0