1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8574-5G PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA 3300 SEK
APOSPC8574-5G APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Formel: C₆Cl₂F₁₀
Kokpunkt: 109…110 °C/756mmHg
Smältpunkt: 32…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862047
CAS nummer: 336-14-1