2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8563-1G
PC8563-25G
PC8563-5G
PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA
175
SEK
APOSPC8563-1G
APOSPC8563-25G
APOSPC8563-5G
APOSPC8563-100G
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Smältpunkt: 162…168 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094517 CAS nummer: 124700-41-0 |