3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 395 SEK
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01310810
CAS nummer: 244022-63-7