2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 3050 SEK
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₈F₃N₃
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09817514
CAS nummer: 910037-17-1