2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 4050 SEK
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O
Smältpunkt: 76,5…79.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09817510
CAS nummer: 898289-61-7