N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]acetamide oxime
PC8538-1G PC8538-5G
APOSPC8538-1GEA 2075 SEK
APOSPC8538-1G APOSPC8538-5G
N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
Formel: C₈H₈F₃N₃OS
MW: 251,23 g/mol
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00208090
CAS nummer: 263762-04-5