4-Bromo-3-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 0 SEK
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
4-Bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kokpunkt: 96 °C/2,8mmHg
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051907
CAS nummer: 121219-03-2